Läs mer
Ley Rubber Gummiflaskadapter
Produktkod. 12378845 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Beskrivning:
50 x 24 x 36mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12378845 50 x 24 x 36mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12378845
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med: Gooch-trattar, trattar av sintrade glas, trattar med slitshylsa och porslinstrattar.
  • Böjlig, gjuten gummihylsa för att passa den koniska delen av Gooch-degeladaptrar och små Buchner-trattar och göra en vakuumtät skarv med kanten på en filterkolv
Specifikationer
Beskrivning 50 x 24 x 36mm
Material Gummi
För användning med (utrustning) Gooch-trattar, trattar av sintrade glas, trattar med slitshylsor och porslinstrattar
Antal per förpackning 5
Produkttyp Flaskadapter