Läs mer
LF3, MedChemExpress
Produktkod. 16463388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463388 10 mg -
16459916 50 mg 50mg
16444626 100 mg -
16442746 25 mg -
16426117 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101486
MedChemExpress LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity; has an IC50 of 1.65 μM.
LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LF3
CAS 664969-54-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N4O2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (600.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C(N1CCN(C/C=C/C2=CC=CC=C2)CC1)NC3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 416.56
Formel vikt 416.56
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death