Läs mer
LFM-A13, MedChemExpress
Beskrivning
LFM-A13 is a potent BTK, JAK2, PLK inhibitor, inhibits recombinant BTK, Plx1 and PLK3 with IC50s of 2.5 μM, 10 μM and 61 μM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LFM-A13 |
| CAS | 244240-24-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H8Br2N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (116.67 mM) |
| LEDER | BrC1=C(NC(/C(C#N)=C(C)\O)=O)C=C(Br)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.0 |
| Formel vikt | 360.0 |
| Visa mer |