Läs mer
LGD-2226, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-2-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26) |
| Formel vikt | 392.0571 |
| Procent renhet | >95% |