Läs mer
LGD-4033, TRC
Produktkod. 30010352
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010352 50 mg
30004477 25 mg
30005883 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL39762050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1165910-22-4
Molekylformel C14 H12 F6 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 338.25
Synonym Benzonitrile, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, LGD-4033, VK5211, Ligandrol
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluor-1-hydroxyetyl]pyrrolidin-1-yl]-2-(trifluorometyl)benzonitril
LEDER O[C@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material LGD-4033
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1
Formel vikt 338.0854
Procent renhet >95%