Läs mer
LGD-6972, MedChemExpress
Beskrivning
LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LGD-6972 |
| CAS | 1207989-09-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C43H46N2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCS(=O)(O)=O)C1=CC=C(C[C@H](C2=CC=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=C2)C(NC4=CC=C(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)C=C4)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 702.9 |
| Formel vikt | 702.9 |
| Visa mer |