Läs mer
LGK974, MedChemExpress
Beskrivning
LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LGK974 |
| CAS | 1243244-14-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H20N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | WNT974 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.72 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NC=C(C2=NC=CN=C2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(C)=NC=C4)C(C)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.44 |
| Visa mer |