Läs mer
LGX 818, TRC
Produktkod. 30010374
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30010374 5 mg
1 options
Produktkod. 30010374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3976555MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Molekylformel C22 H27 Cl F N7 O4 S
Kvantitet 5 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-, methyl ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate, Encorafenib, LGX 818, NVP-LGX 818NXA, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, LGX 818, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C22H27ClFN7O4S/c1-12(2)31-11-16(17-6-7-25-21(28-17)26-10-13(3)27-22(32)35-4)20(29-31)15-8-14(23)9-18(19(15)24)30-36(5,33)34/h6-9,11-13,30H,10H2,1-5H3,(H,27,32)(H,25,26,28)/t13-/m0/s1
LEDER COC(=O)N[C@@H](C)CNc1nccc(n1)c2cn(nc2c3cc(Cl)cc(NS(=O)(=O)C)c3F)C(C)C
IUPAC-namn metyl N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-klor-2-fluoro-3-(metansulfonamido)fenyl]-1-isopropyl-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]-1-metyletyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 540.01
Formel vikt 539.1518