Läs mer
Thermo Scientific™ LH-4000 Rotor med fast vinkel
Produktkod. 10705424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10705424 4 x 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10705424 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75006475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37790.00 SEK
    37223.24 SEK / Paket med 1
    Save 566.76 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Arbeta inom parametrarna för befintliga protokoll med denna centrifugrotor, som stödjer provbearbetningsapplikationer med kapacitet från 1,5 till 250 ml.
Arbeta inom parametrarna för befintliga protokoll med Thermo Scientific™ LH-4000 Fixed Angle Rotor, stöder en mängd olika provbehandlingsapplikationer. Välj mellan runda eller DoubleSpin hinkar med ett brett utbud av tillgängliga adaptrar som ger kapacitetsflexibilitet från 1,5 till 250 ml.
Beställningsinformation:
Beställ rotorkropp (75006476) och komponenter för att slutföra monteringen. Slangadaptrar och mikroplatta adapter för DoubleSpin hink beställs även separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i centrifuger.
Anmärkning:
Endast för användning i 230V-version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning LH-4000 Rotor med fast vinkel
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 1000 ml
Max. RCF 5,346 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
Radie (metrisk) 215 mm
Radie (metrisk) Min. 88 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 4-serien, Cryofuge 5500i och Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Runda hinkar (75006477) och DoubleSpin hink (75006478) är Biocontainment Certified av CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 2,487 x g
Bioinneslutning Ja