Läs mer
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL vindskärmad svängande skokrotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Stöd en mångfald av provbehandlingsapplikationer utan att behöva modifiera befintliga protokoll med Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Vindruta Svängande skokrotor. Välj mellan runda, DoubleSpin™ och dubbla blodpåshinkar med ett brett utbud av tillgängliga adaptrar, ger kapacitetsflexibilitet från 1,5 till 250 ml.
- Kapacitet: 8x 500 ml (4 l)
- Max. Hastighet/RCF: 4400rpm/ 5480 xg
Beställningsinformation:
Hinkar, biocontainment lock och DoubleSpin hinkar säljs separat; beställ rotorkropp (75006476) och komponenter för att slutföra monteringen. Slangadaptrar och mikroplatta adapter för DoubleSpin hink finns också separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Cryofuge 5500i serie centrifuger
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikroplattadapter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall RC 4-serien, Cryofuge 5500i och Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet |
| Bioinneslutning | Ja |