Läs mer
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL vindskärmad svängande skokrotor
Produktkod. 10250262 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Hink med dubbel blodpåse
Hink med dubbelsnurr
Lock till hållare
Mikroplattadapter
Skokrotor
Svängande skoprotor
Tätningslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10250262
Brand: Thermo Scientific™ 75006476
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd en mångfald av provbehandlingsapplikationer utan att behöva ändra befintliga protokoll.
Stöd en mångfald av provbehandlingsapplikationer utan att behöva modifiera befintliga protokoll med Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Vindruta Svängande skokrotor. Välj mellan runda, DoubleSpin™ och dubbla blodpåshinkar med ett brett utbud av tillgängliga adaptrar, ger kapacitetsflexibilitet från 1,5 till 250 ml.
Beställningsinformation:
Hinkar, biocontainment lock och DoubleSpin hinkar säljs separat; beställ rotorkropp (75006476) och komponenter för att slutföra monteringen. Slangadaptrar och mikroplatta adapter för DoubleSpin hink finns också separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i serie centrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning LH-4000W Vindruta svängande skokrotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 8 x 500 mL
Max. RCF 5,480 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
Radie (metrisk) 2215 mm
Radie (metrisk) Min. 88 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 4-serien, Cryofuge 5500i och Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Min. RCF 1,903 x g
Bioinneslutning Ja