Läs mer
LH beta Antibody (rLHb/1613), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18366532
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18366532 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18366532 Leverantör Bio-Techne Leverantörsnummer NBP314111F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LH beta Monoclonal specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen LH beta
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rLHb/1613
Konjugera FITC
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human LH beta protein (Uniprot: P01229)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3972
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus