Läs mer
LH846, MedChemExpress
Beskrivning
LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LH846 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 639052-78-1 |
| Färg | Pale Purple |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13ClN2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (142.04 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NC2=CC(Cl)=C(C)C=C2S1)CC3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |