Läs mer
Gibco™ LHC-8 Medium (1X), utan gentamicin
Beskrivning
LHC serumfria medier är de mest använda produkterna för odling av bronkiala epitelceller. Detta är ett kompletterat medium. För maximal flexibilitet och bekvämlighet erbjuder vi också LHC basalt medium.
Användningsområden:
Konstruerad specifikt för tillväxt av bronkiala epitelceller såsom IB3-1, S9 och C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller) och BBE (bovina bronkiala epitelceller) för astma, allergi, lungcancer, lungcancer, lungcancer, lungcancer, forskning utan ytterligare tillägg.
Prestanda- och kvalitetstestning:
Prestanda testad i en tillväxtanalys med BEAS-2B-celler.
Referens(er):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao YL, et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hej TK, et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner JF och LaVeck, MA (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller), BBE (bovina bronkiala epitelceller) |
| Celltyp | Epitelceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LHC-8 Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Visa mer |