Läs mer
Gibco™ LHC-9 Medium (1X)
Produktkod. 11508866 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508866 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508866 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12680013
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LHC-9 Medium (1X)
LHC serumfria medier är de mest använda produkterna för odling av bronkiala epitelceller. För maximal flexibilitet och bekvämlighet erbjuder vi dessa produkter med eller utan tillägg.
LHC Basalmedium (1X), flytande
Användningsområden:
Formulerad för tillväxt av bronkiala epitelceller med ytterligare tillskott.
Rekommenderade lagringsförhållanden:
2° till 8 °C.
Hållbarhet:
12 månader
Avsedd användning
Endast forskningsanvändning
LHC-8 Medium och LHC-9 Medium
Användningsområden:
Konstruerad specifikt för tillväxt av bronkiala epitelceller såsom IB3-1, S9 och C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller) och BBE (bovina bronkiala epitelceller) för astma, allergi, lungcancer, lungcancer, lungcancer, lungcancer, forskning utan ytterligare tillägg.
Prestanda- och kvalitetstestning:
Prestanda testad i en tillväxtanalys med BEAS-2B-celler.
Rekommenderade lagringsförhållanden:
-5 °C till -20 °C.
Avsedd användning
Endast forskningsanvändning
Referens(er):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao YL, et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hej TK, et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner JF och LaVeck, MA (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller), BBE (bovina bronkiala epitelceller)
Celltyp Epitelceller
Klassificering Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp LHC-9 Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Torr is
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling