Läs mer
Gibco™ LHC Basalmedium (1X)
Beskrivning
LHC serumfria medier är de mest använda produkterna för odling av bronkiala epitelceller. För maximal flexibilitet och bekvämlighet erbjuder vi dessa produkter med eller utan tillägg.
LHC Basalmedium (1X), flytande
Användningsområden:
Formulerad för tillväxt av bronkiala epitelceller med ytterligare tillskott.
Rekommenderade lagringsförhållanden:
2 °C till 8 °C.
Hållbarhet:
12 månader
Avsedd användning
Endast forskningsanvändning
LHC-8 Medium och LHC-9 Medium
Användningsområden:
Konstruerad specifikt för tillväxt av bronkiala epitelceller såsom IB3-1, S9 och C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller) och BBE (bovina bronkiala epitelceller) för astma, allergi, lungcancer, lungcancer, lungcancer, lungcancer, forskning utan ytterligare tillägg.
Prestanda- och kvalitetstestning:
Prestanda testad i en tillväxtanalys med BEAS-2B-celler.
Rekommenderade lagringsförhållanden:
-5 °C till -20 °C.
Avsedd användning
Endast forskningsanvändning
Referens(er):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao YL, et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hej TK, et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner JF och LaVeck, MA (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Bronkiala epitelceller, IB3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normala humana bronkiala epitelceller), BBE (bovina bronkiala epitelceller) |
| Celltyp | Epitelcell (bronkial) |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LHC Basalt medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Kvantitet | 1 000 ml |