Läs mer
LHF-535, MedChemExpress
Produktkod. 16497407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497407 5 mg 5mg
16465526 100 mg -
16460987 50 mg -
16454698 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112762
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.
LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LHF-535
Fysisk form Solid
CAS 1450929-77-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H28N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 96.67 mg/mL (234.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)C1=CC=C(/C=C\C2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC(C)C)C=C4)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 412.52
Formel vikt 412.52
Procent renhet 99.2%