missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LHF-535, MedChemExpress

Produktkod. 16454698
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16454698 10 mg -
16497407 5 mg 5mg
16465526 100 mg -
16460987 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16454698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112762

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.

LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LHF-535
Fysisk form Solid
CAS 1450929-77-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H28N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 96.67 mg/mL (234.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C)(C)C1=CC=C(/C=C\C2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC(C)C)C=C4)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 412.52
Formel vikt 412.52
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.