Läs mer
Nabertherm LHT 08/18/P580 Kompaktugn
Produktkod. 18017341 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 l
Produktkod. 18017341
Brand: Nabertherm LHT828WN1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högtemperaturugn 1800 °C
Designade som bordsmodeller har dessa kompakta högtemperaturugnar en mängd fördelar. Det förstklassiga utförandet med högkvalitativa material i kombination med enkel användning gör dessa ugnar till allround inom forskning och laboratoriet. Dessa högtemperaturugnar är också perfekt lämpade för sintring av teknisk keramik, såsom tandbryggor av zirkoniumoxid.
Standardutrustning:
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Rekommenderad arbetstemperatur °1750 C (för modellerna LHT ../18), ökat slitage måste förväntas vid arbete vid högre temperaturer
  • Högkvalitativa värmeelement tillverkade av molybdendisilicid ger mycket bra skydd mot kemisk interaktion mellan laddning och värmeelement
  • Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
  • Exklusiv användning av isoleringsmaterial utan kategorisering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)
  • Justerbar luftintagsöppning
  • Frånluftsöppning i taket
  • Termoelement typ B eller typ S (LHT ../17 D)
  • Styrenhet med pekfunktion P580 (50 program med vardera 40 segment)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Typ Muffelugn med hissdörr
Spänning 400 V