Läs mer
Carbolite™ LHT bänkugn
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Mått (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisk):
Omgivningstemperatur +60° till 400 °C
Omgivningstemperatur +60° till 500 °C
Omgivningstemperatur +60° till 600 °C
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 600°C maximal drifttemperatur
- 60 l kapacitet
- R38 PID-regulator
- Kraftig konvektionsfläkt för god enhetlighet
- Låg termisk massaisolering för snabb respons och energieffektivitet
- Korrosionsbeständig insida i borstat rostfritt stål
- 2 hyllplan i flera lägen
- Lämplig för kontinuerlig drift
- Slitstark, zinkbelagd och ugnsugn epoxipolyesterbelagd utsida
- Tillgängliga alternativ (ange vid beställningstillfället)
- Kabelingångsportar
- Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
- En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
- Utsiktsfönster
- Fläkt med variabel hastighet
- Golvstativ och staplar
- Rutinmässig reservdelssats
- Luftutblåsningsfläkt (kan förändra uppnåbar enhetlighet)
- Kraftig förstärkt bas och hyllor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur +60° till 600 °C |
| Typ | Laboratorieugn med hög temperatur |
| Inkluderar | R38 PID-regulator |
| Max. Hyllbelastning | 15 kg/hylla |
| Antal hyllor | 2 monterade, 3 accepterade |
| Temperaturstabilitet | ± 0,5 °C |
| Temperaturenhetlighet | ±5,0 °C vid 250 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 400 x 400 x 405 mm |
| Mått (L x B x H) | 670 x 930 x 670 mm |
| Visa mer |