Läs mer
Carbolite™ LHT bänkugn
Produktkod. 12079902
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 300 x 305 mm
400 x 400 x 405 mm
645 x 455 x 405 mm
Mått (L x B x H):
570 x 860 x 550 mm
670 x 930 x 670 mm
920 x 1060 x 650 mm
Temperatur (metrisk):
Omgivningstemperatur +60° till 400 °C
Omgivningstemperatur +60° till 500 °C
Omgivningstemperatur +60° till 600 °C
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12079902
Brand: Carbolite™ LHT6120230SN+TMPR38301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieugn med hög temperatur. Karbolit™ LHT bänkugn finns i tre storlekar och tre maximala driftstemperaturer.
  • 400°C,°500 C eller°600 C maximala driftstemperaturer
  • 30, 60 och 120 l kapacitet
  • R38 PID-regulator
  • Kraftig konvektionsfläkt för god enhetlighet
  • Låg termisk massaisolering för snabb respons och energieffektivitet
  • Korrosionsbeständig insida i borstat rostfritt stål
  • 2 hyllplan i flera lägen
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Slitstark, zinkbelagd och ugnsugn epoxipolyesterbelagd utsida
  • Tillgängliga alternativ (ange vid beställningstillfället)
    • Kabelingångsportar
    • Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
    • En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
    • Utsiktsfönster
    • Fläkt med variabel hastighet
    • Golvstativ och staplar
    • Rutinmässig reservdelssats
    • Luftutblåsningsfläkt (kan förändra uppnåbar enhetlighet)
    • Kraftig förstärkt bas och hyllor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +60° till 600 °C
Typ Laboratorieugn med hög temperatur
Inkluderar R38 PID-regulator
Max. Hyllbelastning 15 kg/hylla
Antal hyllor 2 monterade, 4 accepterade
Temperaturstabilitet ± 0,5 °C
Temperaturenhetlighet ±5,0 °C vid 250 °C
Mått (D x B x H) Inredning 645 x 455 x 405 mm
Mått (L x B x H) 920 x 1060 x 650 mm
Wattal 3000 w