Läs mer
LHX2 Antibody (CL6137), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
5240.00 SEK
Specifikationer
Antigen LHX2
Klona CL6137
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18245701
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-61435
100 μL
5240.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
LHX2 Monoclonal specifically detects LHX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
LHX2
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Unconjugated
Mouse
hLhx2, Homeobox protein LH-2, LH-2, LH2MGC138390, LIM homeobox 2, LIM homeobox protein 2, LIM HOX gene 2, LIM/homeobox protein Lhx2
LHX2
IgG1
Protein A purified
CL6137
Monoclonal
Purified
Human, Mouse
9355
This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: KRKSPGPGADLAAYNAALS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer