Läs mer
Berthold Technologies Licens för FB12/Sirius-programvara
Produktkod. 31777426 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luminescensanalyser
Produktkod. För användning med (applikation)
31777426 Luminescensanalyser
1 options
Produktkod. 31777426 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 84113
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Programvarulicens för att stödja instrumentstyrning och mätprotokoll på en Windows-PC.
  • Grundläggande PC-programvara tillåter endast provmätning
  • Databeräkningar måste utföras separat (t.ex. i Excel)
  • Sirius 2-licensen för FB12/Sirius PC-programvara (Microsoft Windows) inkluderar:
  • Enkelanalysprotokoll
  • Dubbel analysprotokoll
  • Single Kinetics-protokollet
  • Flera Kinetics-protokoll
  • Avskärningsprotokoll
  • Beräkning av replikater
  • Blank subtraktion
  • Ytterligare databehandlingsfunktioner
Specifikationer
Typ Mjukvara
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
För användning med (utrustning) Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
Systemkrav Windows 10 eller nyare