Läs mer
Lichenan, ≥95%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413422 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11413422
Brand: MP Biomedicals 0215523101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lichenan
Namnnotering For HPLC analysis
CAS 1402-10-4
Färg Grå
Molekylformel C6H10O5
Kvantitet 1 g
Synonym lichenin, 2s,3r,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4,5-triol, licheningehalt
InChI-nyckel CXKKSSKKIOZUNR-ZLUOBGJFSA-N
LEDER C1=C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
IUPAC-namn (2S,3R,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 162.141
PubChem CID 439241
Formel vikt 488.442
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Pulver