Beskrivning
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: GHS02 låga
- Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
- Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor
- Information om brand- och explosionsskydd: Håll borta från antändningskällor och heta ytor. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Bär skor med ledande sulor. Ångorna kan kombineras med luft för att bilda en explosiv blandning. Brandfarliga gas-luftblandningar kan bildas i tomma kärl.
- Förvaras åtskilt från oxidationsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8 |
| Smältpunkt | −115°C |
| Kokpunkt | 425°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.8g/cm3 |
| Koncentration | 0.1 M |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | Electrolyte |
| Odör | Alcohol-like |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Etanol mättad med litiumklorid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride