Beskrivning
- Faropiktogram: GHS02, GHS05, GHS07
- GHS02 låga: H226 Brandfarlig vätska och ånga
- GHS05 korrosion: H314 Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador, H318 Orsakar allvarliga ögonskador
- GHS07: H312 Farligt vid hudkontakt, H332 Farligt vid inandning
- Skyddsangivelser: P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. P309+P311 VID exponering eller om du känner dig illamående: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- Ångor kan bilda explosiv blandning med luft över 40 °C
- Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | CAS: 64-19-7, CAS: 7447-41-8 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Kokpunkt | 119°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.09g/cm3 |
| Koncentration | 0.1 M |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | Electrolyte |
| Odör | Pungent |
| Ångtryck | 16hPa |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- lithium chloride in glacial acetic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride