Läs mer
Licochalcone C, MedChemExpress
Produktkod. 16471388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471388 5 mg
1 options
Produktkod. 16471388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0374
MedChemExpress Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Licochalcone C
CAS 144506-14-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.4
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism