Läs mer
Licogliflozin, MedChemExpress
Produktkod. 16446997
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446997 5 mg
16440607 50 mg
16435206 100 mg
16424278 10 mg
16403026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16446997 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109092
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Licogliflozin
CAS 1291094-73-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28O7
Kvantitet 5 mg
Synonym LIK066
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=C(CC)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 416.46
Formel vikt 416.46
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation