Läs mer
Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths
För användning med (utrustning):
P12 Plasttank
P18 Plasttank
P5 Plasttank
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths is constructed of curved or flat plastic with an integral handle
- Flat or curved moulded plastic
- Integral handle
- For use with Grant Stirred Water Baths and heated Circulators
- Prevents heat from escaping
- Reduces sample contamination
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lid for 12L tank |
| För användning med (utrustning) | P18 Plasttank |
| Material | Plastic |