Läs mer
Gilac™ Lock för 120 L Stångpåshållare
Produktkod. 17958721
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17958721 Vitt
17928551 Rött
17938951 Blått
17928571 Klart
17948631 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17958721 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G710121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.74 SEK
    110.42 SEK / Paket med 1
    Save 57.32 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lock för 120 L Stångpåshållare finns i 5 färger för att göra selektiv sortering enklare. När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt. Kan även öppnas och stängas med pedalen.
  • Finns i 5 färger för att göra selektiv sortering enklare.
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Väskhållare
Inkluderar Lock
Material Polyeten
Bredd (engelska) 19,1 tum.
Produkttyp Påshållarskydd
Bredd (metrisk) 484 mm