Läs mer
Gilac™ Lock för 40 L och 80 L Ingrediensbehållare
Färg:
Beige
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Beskrivning
- Mycket motståndskraftig tack vare integrerade gångjärn.
- Den övre behållaren gör att locket kan låsas i öppet läge för enkel användning.
- Stort område för märkning av innehåll.
- Finns i ett brett urval av färger samt en klar version.
- En enda serie av lock för 40 L och 80 L ingrediensbehållare.
- Lockets mått:
- Med luckan vikt: 450 x 408 x 42 mm.
- Platt lock: 700 x 405 x 20 mm.
- Paketmått vid leverans: 445 x 410 x 42 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bin lock |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Form | Rektangulär |