Läs mer
Greiner Bio-One Lock för 96-brunnsplatta, polystyren, högprofilerad (9 mm), steril
Beskrivning
- Klar, polystyrenkonstruktion
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Erbjuda skydd mot kontaminering och avdunstning under provlagring och cellodling
- Lämplig för icke-TC-behandlade 96-brunnsmikroplattor
- Hög lockprofil; höjd: 9 mm
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Avskurna hörn | Ja |