Description
- För användning med 280 x 280 x 290 mm (L x B x H) fyrsidig 14L hink
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Examen | None |
| Material | Polyeten |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Lock för fyrsidig hink |
| För användning med (utrustning) | Fyrsidig skopa |
| Längd (engelska) | 11.02 in. |
| Längd (metrisk) | 280 mm |
| Bredd (engelska) | 11.02 in. |
| Bredd (metrisk) | 280 mm |