Läs mer
Labconco™ Lock till FreeZone Frystork
Produktkod. 17281134 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FreeZone frystork
Produktkod. För användning med (utrustning)
17281134 FreeZone frystork
1 options
Produktkod. 17281134 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7532900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1385.97 SEK / Paket med 1
    Save 14.03 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Ersättningslock till FreeZone Frystork
  • Ersättningslock till FreeZone Frystork.
  • 3/4 tum lock, 14 tum diameter lock passar på torkkammare och FreeZone samlarkammare.
Specifikationer
Typ Lock
Kapacitet (metrisk) Upp till 18 L
Temperaturområde (metriskt) -105 °C till +170 °C
Material Akryl
För användning med (utrustning) FreeZone frystork
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 355.6 mm