Läs mer
Gilac™ Lock med handtag för rund HACCP-matkontaktbehållare
Produktkod. 17998691
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning)
17998691 Gult 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17978951 Vitt 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17948741 Blått 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17968661 Klart 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17968741 Rött 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17988831 Vitt 75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17958911 Gult 75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17938581 Blått 75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17958581 Rött 75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
17968651 Klart 75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17998691 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G613323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.38 SEK
    177.38 SEK / Paket med 1
    Save 91.00 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lock med handtag för rund HACCP-behållare.
  • Lock med handtag för rund HACCP-behållare.
Specifications
Produkttyp HACCP-lock för livsmedelsbehållare
Material Polyeten
Färg Gult
För användning med (utrustning) 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare