Läs mer
Gilac™ Lock med handtag för rund HACCP-matkontaktbehållare
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
75 L Rund HACCP-matkontaktbehållare
Beskrivning
- Lock med handtag för rund HACCP-behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HACCP-lock för livsmedelsbehållare |
| Material | Polyeten |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | 50 L Rund HACCP-matkontaktbehållare |