Läs mer
Gilac™ Lock med handtag för rund selektiv sorteringssoptunna
Produktkod. 17988551
Change view
För användning med (utrustning):
50 L Soptunna
75 L Soptunna
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Stängningsfärg
17988551 50 L Soptunna Vitt
17928841 50 L Soptunna Blått
17958921 50 L Soptunna Grön
17948841 50 L Soptunna Rött
17948441 50 L Soptunna Gult
17998471 75 L Soptunna Vitt
17928951 75 L Soptunna Gult
17998761 75 L Soptunna Blått
17908461 75 L Soptunna Rött
17908931 75 L Soptunna Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17988551 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G6133211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 SEK
    177.26 SEK / Paket med 1
    Save 74.74 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lock med handtag för selektiv sortering av soptunna.
  • Lock med handtag för selektiv sortering av soptunna.
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Form Rund
För användning med (utrustning) 50 L Soptunna
Produkttyp Lock för soptunna