Läs mer
Kartell™ Lock för mikrotitreringsplattor
Produktkod. 10040951
:
Steril: Nej
Produktkod. 10040951
Brand: Kartell™ 0262300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Lock för mikrotitrering är konstruerat av polystyren och kan passa plattor med platt botten, U-botten och V-botten.
  • För användning med plattor med flera brunnar med 96 provbrunnar
  • Tillverkad av polystyren
Specifications
Färg Klart
Material Polystyren
För användning med (utrustning) Kartell™ 2620, 2621, 2622
Produkttyp Lock