Läs mer
Fisherbrand™ Delar/tillbehör för OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Produktkod. 11873303 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
OmniPAGE Mini CVS10 vertikalt system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11873303 OmniPAGE Mini CVS10 vertikalt system Varje
1 options
Produktkod. 11873303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.00 SEK
    544.69 SEK / Paket med 1
    Save 38.31 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Externt gjutsystem (uppställning och bas), reservtank eller reservlock. Fisherbrand™ Delar/tillbehör för OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System används för tillämpningar som involverar separation av proteiner och nukleinsyror i polyakrilamidgeler.
OmniPAGE Mini Vertical-system används främst för protein- men även nukleinsyraelektroforestekniker. Genom att kombinera både funktionalitet och användarvänlighet möjliggör OmniPAGE CVS10-systemen enkel, mångsidig vertikal minigelelektrofores med reproducerbara resultat.
Varje OmniPAGE-system kan rymma upp till 4 handgjutna geler och 2 kommersiella prefabricerade geler för att ge fullständig flexibilitet. Unik glidande klämteknologi i PAGE-insatsen underlättar snabb, intuitiv läckagefri gjutning.
  • Elektroforestank: Håller gelmodulen med gjutna geler/prover och buffertlösningen; ansluts till en extern strömkälla
  • Säkerhetslock: Säkerställer korrekt polaritet och orientering av elektroderna; passar lätt på tanken
  • Externt gjutningssystem: inkluderar uppställning och bas med silikonmatta; håller gelmodulen säkert vid gjutning av gel
Alla delar kan användas med glasplattor/PAGE-inlägg, blotting-inlägg eller tubgelinlägg.
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Proteingelelektrofores
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini CVS10 vertikalt system
Typ Lock (utan kablar)
Gelens mått 8 x 8.5 cm
Inkluderar Utan kablar
Antal geler Upp till 2
Mått (L x B) 10 x 10 cm (tallrik)