Läs mer
Lidamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lidamidine Hydrochloride |
| CAS | 65009-35-0 |
| Molekylformel | C11 H16 N4 O . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]urea Hydrochloride (1:1), Urea, N-(2,6-dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Lidamidine Hydrochloride, Lidarral, Smodin, WHJR 1142A, WHR 1142A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)14-11(16)15-10(12)13-3;/h4-6H,1-3H3,(H4,12,13,14,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CNC(=N)NC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-dimethylphenyl)-3-(N-methylcarbamimidoyl)urea;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.73 |
| Formel vikt | 256.1091 |