Läs mer
Lidamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lidamidine |
| CAS | 66871-56-5 |
| Molekylformel | C11H16N4O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]urea, 1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-(methylamidino)urea, 1-(N-Methylamidino)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)14-11(16)15-10(12)13-3/h4-6H,1-3H3,(H4,12,13,14,15,16) |
| LEDER | OC(C1=NOC(C2CC2)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.27 |