Läs mer
Lidanserin, MedChemExpress
Produktkod. 16463588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463588 10 mg
16420919 1 mg
16416317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16463588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101815
MedChemExpress Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidanserin
CAS 73725-85-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31FN2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym ZK-33839
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (110.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OCCCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)=C2)C1
Molekylvikt (g/mol) 454.53
Formel vikt 454.53
Procent renhet 97.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation