Läs mer
R&D Systems™ Lidocaine
Produktkod. 18702504
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18702504 50 mg
1 options
Produktkod. 18702504 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3057/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    968.10 SEK / 50mg
    Save 56.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine
CAS 137-58-6
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C14H22N2O
Formel vikt 234.34
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 234.343