Läs mer
R&D Systems™ Lidocaine
Produktkod. 18746426
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18746426 10 mg
1 options
Produktkod. 18746426 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    685.65 SEK / 10mg
    Save 39.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C14H22N2O
Formel vikt 234.34
Produkttyp Channel Blocker
Renhet 99%