missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lidocaine-3-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310494
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310494 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310494 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14629850AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Lidocaine
CAS 34604-55-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxy Lidocaine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18)
LEDER CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC-namn 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 250.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 250.1681 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.