Läs mer
Lidokain, 97,5 %
Produktkod. 10350944 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350944 100 g Glasflaska 100g
10775971 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10350944 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137251000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234,343 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-58-6
Molekylformel C14H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 234.343
MDL-nummer MFCD00026733
InChI-nyckel NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine
Smältpunkt 66.0°C to 69.0°C
CAS Min % 96.5
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 97.5%
Merck Index 15, 5535
Kokpunkt 182.0°C (4.0 mmHg)
Formel vikt 234.34
Procent renhet 97.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lidocaine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.