Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lidocaine |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Formel vikt | 234.34 |
| Kvalitet | Not Available |