missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lidokain, 99,9 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4405463 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494552 100 g 100g
11404562 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11494552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219011180
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 137-58-6
Molekylformel C14H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 234.343
InChI-nyckel NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC-namn 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lidocaine
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 99.9%
Formel vikt 234.34
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.