missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lidocaine-d10 Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30465853
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465853 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT86721X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lidocaine-d10 Hydrochloride
CAS 1189959-13-4
Molekylformel C14 D10 H12 N2 O . Cl H
Kvantitet 1 mL
Synonym Lidocaine D10 (N,N-di(ethyl D5)) hydrochloride, 2-(Bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, Lidocaine-d10 hydrochloride, α-(Diethylamino-d10)-2,6-acetoxylidide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-acetoxylidide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-dimethylacetanilide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H/i1D3,2D3,5D2,6D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 280.86
Formel vikt 280.213
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Lidocaine-d10 Hydrochloride 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.