Läs mer
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Produktkod. 18054030
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18054030 250 mg
1 options
Produktkod. 18054030 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.040250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lidocaine hydrochloride monohydrate
CAS 6108-05-0
Analyt- eller komponentnamn Lidocaine hydrochloride monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
LEDER O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 288.81
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 288.1605 g/mol